Learn More
Gibco™ MEM Aminosäure-Lösung (50X)
MEM Aminosäure-Lösung, (50X)
Marke: Gibco™ 11130077
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Gibco™ MEM Aminosäurelösung dient zur Wachstumsförderung für Zellkulturmedien für verbessertes Zellwachstum und eine höhere Zellviabilität. Gibco™ MEM Aminosäurelösung enthält 50 essenzielle Aminosäuren (außer L-Glutamin), die im Standard gefunden wurden Minimum Essential Medium (MEM). Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar.Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Die Gibco MEM Aminosäurelösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ MEM Aminosäurelösungsprodukt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11130-051). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
ISO 13485-Norm, FDA | |
MEM Amino Acids Solution,20 x100 ml, flüssig,50 X Konzentration, ohne Glutamin, Lagerung bei2 C8°, Versandbedingungen,12 Monate Haltbarkeit, für Säugetierzellkulturen | |
Flüssigkeit | |
Kein Glutamin | |
Säugetierzellkultur | |
Für In-vitro-Diagnostik |
2 bis 8 °C | |
50 X | |
MEM Aminosäure-Lösung | |
L-Arginin Hydrochlorid, L-Cystin, L-Histidin Hydrochlorid-H2O, L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin Hydrochlorid, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Valin | |
20 x 100 ml |