-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
Thermo Scientific™ Megafuge ST4 Plus Zentrifugenserie
Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.
Marke: Thermo Scientific™ 75009918
10042.45 EUR gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Kontrastreiche Standard-Benutzeroberfläche mit 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen. Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller AutoLock-Rotorwechsel und 13 verfügbare Rotoren
Anwenderfreundlich:
- Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
- Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
- Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Spezifikation
Mikroprozessor | |
25,830 x g Festwinkel (mit 30x 2 ml-Rotor), 5.590 x g Ausschwingung (mit BIOShield 1000A Rotor) | |
Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
Die Vorderseite, Oberseite und Seiten sind aus Kunststoff (PC-ABS) und mit 2K-Lack (PUR-basiert) lackiert, das Metallgehäuse aus kaltgewalztem Stahl mit Pulverlackierung (strukturiert) und die Zentrifugenschüssel korrosionsbeständig mit hoher Wärmeleitfähigkeit (EDELSTAHL 1.4301 KALTGEWALZT). Die Gerätefüße sind aus Gummi. | |
<64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14.500 U/min | |
Bis zu sechs Programme über Tasten auf der LCD-Anwenderoberfläche wählbar | |
Nein | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Option zum Hoch- oder Herunterzählen | |
5 Jahr begrenzt | |
27,2 in. | |
29,4 in. | |
14,2 in. | |
361 mm | |
27,2 in. | |
120 kg | |
220/240 V | |
50/60 Hz |
196x 5,0/7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 148x 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 96x konische 15 ml-Röhrchen, 40x konische 50 ml-Röhrchen, 6 Mikrotiterplatten, 4x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren) | |
Megafuge™ | |
Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten | |
Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind | |
Die Zentrifuge enthält Folgendes in der Verpackung: Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824 ), Netzkabel für die Netzspannung des Landes, Konformitätserklärung | |
Megafuge ST4R Plus | |
Auswahl an neun Beschl.-/zehn Verzög.raten | |
TX-1000 | |
Bis zu 9 h 59 min | |
-10 bis +40 °C, ±2 °C | |
Tischzentrifuge | |
690 x 746 x 361 mm | |
690 mm | |
746 mm | |
33,9 in. | |
861 mm | |
690 mm | |
220/240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz | |
1950 w |
Videos
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
Aktionen
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
Tage
210Stunden
15Minuten
44Sekunden
13 -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
81Stunden
15Minuten
44Sekunden
13Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %