Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge ST4 Plus Zentrifugenserie
Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.
7155.60 € - 18090.00 €
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessor |
---|---|
Produktlinie | Megafuge™ |
Display | Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten |
Antriebssystem | Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Spannung | Rotor inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Spannung | Rotor inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16380718
![]() |
Thermo Scientific™
75009503 |
Thermo Scientific Megafuge ST4 Plus-MD, 208-240V 50/60 Hz | 208/240 V | Nein |
7376.70 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16330728
![]() |
Thermo Scientific™
75009518 |
Thermo Scientific Megafuge ST4R Plus-MD, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz | 220/240 V | Nein |
11859.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16390738
![]() |
Thermo Scientific™
75009903 |
Thermo Scientific Megafuge ST4 Plus, 208-240V 50/60 Hz | 208/240 V | Nein |
7155.60 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16340748
![]() |
Thermo Scientific™
75009918 |
Thermo Scientific Megafuge ST4R Plus, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz | 220/240 V | Nein |
11557.50 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16300758
|
Thermo Scientific™
75016060 |
Thermo Scientific Megafuge ST4R Plus-MD 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Blutröhrchenpaket | 220/240 V | Ja |
18090.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16370758
|
Thermo Scientific™
75016069 |
Thermo Scientific Megafuge ST4R Plus 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Zellkulturpaket | 220/240 V | Ja |
17688.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16380758
|
Thermo Scientific™
75016070 |
Thermo Scientific Megafuge ST4 Plus 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Zellkulturpaket | 208/240 V | Ja |
13366.50 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16370768
|
Thermo Scientific™
75016079 |
Thermo Scientific Megafuge ST4R Plus-MD, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-750 Blutröhrchenpaket | 220/240 V | Ja |
17386.50 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16310778
|
Thermo Scientific™
75016083 |
Thermo Scientific Megafuge ST4 R Plus,220 V-240 V50 Hz/230V60 Hz, TX-750 Zellkulturpaket | 220/240 V | Ja |
17085.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Kontrastreiche Standard-Benutzeroberfläche mit 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen. Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller AutoLock-Rotorwechsel und 13 verfügbare Rotoren
Anwenderfreundlich:
- Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
- Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
- Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Spezifikation
Mikroprozessor | |
Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten | |
Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind | |
Bis zu sechs Programme über Tasten auf der LCD-Anwenderoberfläche wählbar | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Tischzentrifuge |
Megafuge™ | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Auswahl an neun Beschl.-/zehn Verzög.raten | |
Bis zu 9 h 59 min | |
Option zum Hoch- oder Herunterzählen |