Learn More
Liebherr™ Medikamenten-Kühlschrank
Diese Kühlschränke werden für die allgemeine Lagerung von temperaturempfindlichen Proben im Labor verwendet. Liebherr™ MediLine Pharmazie-Kühlschränke sind im Innenraum mit Kunststoffbehältern ausgestattet.
2020.00 € - 2346.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Arzneimittelkühlschrank |
---|---|
Temperaturbereich | 5 °C |
Temperatursensor | Pt100 |
Door Material | Stahl |
Innen | Weiße Kunststoffbehälter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13246999
|
Liebherr™
MKUV1610 |
142 L | Fest |
2020.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15250469
|
Liebherr™
MKUV1613 |
152 l | Glas |
2335.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
13206999
|
Liebherr™
MKv 3910 |
361 L | Fest | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Stahl-Kühlschrank
- Doppelt verglaste Tür mit austauschbaren Scharnieren
- Ergonomischer Griff
- Optisches und akustisches Warnsignal
- Elektronisches Steuerungssystem
- Externe, digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
Arzneimittelkühlschrank | |
Pt100 | |
Weiße Kunststoffbehälter | |
Weiß | |
43,5 cm | |
220/240 V | |
50 Hz |
5 °C | |
Stahl | |
DIN 58345 | |
Automatisch | |
44 cm | |
220 – 240 V 50 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Medikamenten-Kühlschrank