Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Messanzeiger
Der Thermographic™ Wärmeindikator für Messungen zeigt die aktuelle Temperatur an. Das Temperaturetikett kann je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
21.75 € - 26.73 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.51 in. |
Höhe (metrisch) | 13 mm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11770909
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE040D01P1 |
40 °C |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11710919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE049D01P1 |
49 °C |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11720919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE054D01P1 |
54 °C |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11730919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE060D01P1 |
60 °C |
22.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11740919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE065D01P1 |
65 °C |
22.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11750919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE071D01P1 |
71 °C |
23.40 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11760919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE077D01P1 |
77 °C |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11790919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE093D01P1 |
93 °C |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11780919
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE088D01P1 |
88 °C |
22.62 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11720929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE110D01P1 |
110 °C |
24.22 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11740929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE121D01P1 |
121 °C |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11750929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE127D01P1 |
127 °C |
21.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11700939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE154D01P1 |
154 °C |
21.75 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11770929
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETH138D01P1 |
138 °C |
21.75 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11710939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE160D01P1 |
60 °C |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11720939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE166D01P1 |
166 °C |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11730939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE171D01P1 |
171 °C |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11740939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE177D01P1 |
177 °C |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11760939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE188D01P1 |
188 °C |
25.05 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11790939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE204D01P1 |
204 °C |
26.30 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11710949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE216D01P1 |
216 °C |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11720949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE224D01P1 |
224 °C |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11740949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE241D01P1 |
241 °C |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11730949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE232D01P1 |
232 °C |
26.30 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11760949
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE254D01P1 |
254 °C |
25.05 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11750939
|
Thermographic Measurements Ltd
M01ETHE182D01P1 |
182 °C |
26.73 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Adhäsiv
- Dezent
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
13 mm | |
12 mm | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Yes | |
Single Temperature |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 bis 60% | |
2 bis 5 s | |
9 g | |
0.47 in. | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
Dual °C (°F) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Messanzeiger