Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Messanzeiger
Der Thermographic™ Wärmeindikator für Messungen zeigt die aktuelle Temperatur an. Das Temperaturetikett kann je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE154D01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11700939
  • 21.75 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Dezent
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
13 mm
12 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
Irreversible Temperaturanzeige
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 154°C (309°F)
154 °C
154 °C
154 °C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Single Temperature
Single-use
0.51 in.
40 bis 60%
Polyester Film, Acrylklebstoff
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 154°C (309°F)
9 g
0.47 in.
309 °F
309°F
309°F
Yes
±1,5 °C
Dual °C (°F)