Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ VACUUBRAND™ MD4C NT Trockenchemie-Membran-Vakuumpumpen
Geeignet für viele Laboranwendungen wie beispielsweise die Rotationsverdampfung, Zentrifugenkonzentration, Geltrockung, Vakuumfiltration, Festphasenextraktion sowie viele andere Anwendungsbereiche.
4490.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 1,1 Torr (ohne Gasballast), 2,3 Torr (mit Gasballast) |
---|---|
PS | 0.25 hp |
Enthält | Einphasiger Motor, Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker, Bedienungsanleitung |
Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
Modell | MD 4C NT |
Produktcode | Marke | Stromstärke | Frequenz | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stromstärke | Frequenz | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10611534
|
VACUUBRAND™
20736400 |
1.8A | 50/60 Hz | CEE | 230 V |
4490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Entwickelt für Leistungsfähigkeit, mit Durchflussraten bei arbeitender Vakuumstufe von bis zu 40 % höher als bei vergleichbaren Pumpen mit ähnlicher Saugleistungseinstufung.
- Endvakuum: 1.1 Torr (1.5 mbar)
- Saugleistung: 63 l/min (2.2 cfm)
Spezifikation
1,1 Torr (ohne Gasballast), 2,3 Torr (mit Gasballast) | |
Einphasiger Motor, Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker, Bedienungsanleitung | |
MD 4C NT | |
-10 bis 60 °C | |
13.6 kg | |
40 °C | |
63 l/min | |
7.7 Zoll | |
12.7 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
4 | |
50 °F | |
3 |
0.25 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
45 dB(A) | |
29.9 lb. | |
104 °F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
32.5 cm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Ölfrei | |
16 psi |