Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ VACUUBRAND™ MD4C NT Trockenchemie-Membran-Vakuumpumpen
Geeignet für viele Laboranwendungen wie beispielsweise die Rotationsverdampfung, Zentrifugenkonzentration, Geltrockung, Vakuumfiltration, Festphasenextraktion sowie viele andere Anwendungsbereiche.
Marke: VACUUBRAND™ 20736400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 16.20000kg
Beschreibung
Entwickelt für Leistungsfähigkeit, mit Durchflussraten bei arbeitender Vakuumstufe von bis zu 40 % höher als bei vergleichbaren Pumpen mit ähnlicher Saugleistungseinstufung.
- Endvakuum: 1.1 Torr (1.5 mbar)
- Saugleistung: 63 l/min (2.2 cfm)
Spezifikation
1,1 Torr (ohne Gasballast), 2,3 Torr (mit Gasballast) | |
1.8A | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
MD 4C NT | |
CEE | |
29.9 lb. | |
104 °F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
32.5 cm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Ölfrei | |
16 psi |
0.25 hp | |
Einphasiger Motor, Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker, Bedienungsanleitung | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil | |
45 dB(A) | |
-10 bis 60 °C | |
13.6 kg | |
40 °C | |
63 l/min | |
7.7 Zoll | |
12.7 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
4 | |
50 °F | |
3 | |
230 V |