Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD1C Ölfreie Chemie-Membranvakuumpumpe
Eine ausgezeichnete Wahl für die Rotationsverdampfung und andere Laboranwendungen
3205.00 €
Spezifikation
Material | PTFE-Gehäuse, ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil |
---|---|
Modell | MD 1C |
Lagerungstemperatur (metrisch) | -10 bis 60 °C |
Gewicht (angloamerikanisch) | 15.2 lb. |
Gewicht (metrisch) | 6.9 kg |
Produktcode | Marke | Stromstärke | Flussrate | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stromstärke | Flussrate | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10045821
![]() |
BrandTech™ VACUUBRAND™
20696600 |
0,8 A | 23 l/min | 230 V, 50/60 Hz | CEE |
3205.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Geeignet für Tisch-Rotationsverdampfer und ausreichend leistungsstark für ausgezeichnete Ergebnisse bei Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
- Äußerst geringer Wartungsaufwand, kein Ölwechsel, kein Öldampf
- Endvakuum 1.5 Torr, Saugleistung 25 Liter pro Minute
- Korrosionsbeständig
- Mit einem integrierten Gasballast, um eine konsistente Pumpleistung bei kondensierten Dämpfen zu liefern
Spezifikation
PTFE-Gehäuse, ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil | |
-10 bis 60 °C | |
6.9 kg | |
40 °C | |
6.8 Zoll | |
5.62 Zoll |
MD 1C | |
15.2 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
12.4 Zoll |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD1C Ölfreie Chemie-Membranvakuumpumpe