Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD1C Ölfreie Chemie-Membranvakuumpumpe
Eine ausgezeichnete Wahl für die Rotationsverdampfung und andere Laboranwendungen
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20696600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für Tisch-Rotationsverdampfer und ausreichend leistungsstark für ausgezeichnete Ergebnisse bei Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
- Äußerst geringer Wartungsaufwand, kein Ölwechsel, kein Öldampf
- Endvakuum 1.5 Torr, Saugleistung 25 Liter pro Minute
- Korrosionsbeständig
- Mit einem integrierten Gasballast, um eine konsistente Pumpleistung bei kondensierten Dämpfen zu liefern
Spezifikation
0.08 hp | |
Einphasiger Motor, Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker, Bedienungsanleitung | |
CE | |
PTFE-Gehäuse, ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil | |
CEE | |
15.2 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
17.5 cm | |
31.6 cm | |
IP42 |
0,8 A | |
1500 bis 1800 | |
230 V, 50/60 Hz | |
MD 1C | |
-10 bis 60 °C | |
6.9 kg | |
40 °C | |
23 l/min | |
6.8 Zoll | |
12.4 Zoll | |
5.62 Zoll | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD1C Ölfreie Chemie-Membranvakuumpumpe > 1,41 m³/h; 2 mbar; 230 V, CEE-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur