Learn More
Notrax MD Ramp System™ Female Safety Ramp for Cushion Ease™ Series
Attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ modular mats and the Notrax™ Safety Stance™ custom mats.
22.00 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 36 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 91 cm |
Material | Nitril-Kautschuk |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Breite (metrisch) | 5 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17762198
|
Notrax
551F0003BL |
Schwarz |
22.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17772198
|
Notrax
551F0003YL |
Gelb |
22.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- MD Ramp System™ Nitrile Compatible with the CushionEase™ and SafetyStance™ Custom
- Available in black, red, orange, and yellow
Spezifikation
36 in. | |
Nitril-Kautschuk | |
5 cm |
91 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |