Learn More
Notrax MD Ramp System™ Female Safety Ramp for Cushion Ease™ Series
Attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ modular mats and the Notrax™ Safety Stance™ custom mats.
Marke:  Notrax 551F0003BL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17762198
  • 22.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • MD Ramp System™ Nitril ist kompatibel mit den kundenspezifischen CushionEase™ und SafetyStance™ Produkten
  • Erhältlich in Schwarz, Rot, Orange und Gelb
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
91 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
36 in.
Nitril-Kautschuk
5 cm