Learn More
Lovibond™ complete in case
Vereint die Mobilität eines tragbaren Photometers mit allen Eigenschaften eines modernen Laborphotometers. Das Lovibond MD610 Photometer verfügt jetzt über eine Bluetooth-Schnittstelle für Smartphones und Tablets und ermöglicht die Verbindung zu iOS™- und Android™-Apps für Datenverwaltung und E-Mail-Versand. Die Datenverwaltung ermöglicht dann die Analyse und den Export als CSV-Datei oder Grafik per E-Mail.
Marke: Lovibond™ 214025
Beschreibung
Vereint die Mobilität eines tragbaren Photometers mit allen Eigenschaften eines modernen Laborphotometers.Das Lovibond MD 610 Photometer verfügt jetzt über eine Bluetooth-Schnittstelle für Smartphones und Tablets und ermöglicht die Verbindung zu iOS™ und Android™ Apps für Datenverwaltung und E-Mail-Versand.Die Datenverwaltung ermöglicht dann die Analyse und den Export als CSV-Datei oder Grafik per E-Mail.
- Mit seinem wasserdichten Design ist es ideal für den Einsatz vor Ort geeignet und verfügt gleichzeitig über die Funktionalität und Funktionen eines Laborphotometers.
- Die Geräte deckt von Aluminium bis Zink alle wichtigen Parameter zur Wasseranalyse ab und verfügt über bis zu 130 vorprogrammierte Methoden
- Das Photometer ist kompatibel mit Tabletten-, Flüssigkeits- und Pulverreagenzien und wird mit Fläschchenadaptern für 13 mm- und 16 mm-Röhrchen geliefert. Es bietet hohe Flexibilität bei der Testauswahl
- Zusätzlich zu den vorprogrammierten Methoden können bei Bedarf bis zu 10 anwenderdefinierte Kalibrierkurven programmiert werden
- Das große Grafikdisplay unterstützt die Analyse, indem auf dem Bildschirm Eingabeaufforderungen für die Methode, Informationen zum Messbereich und zum Reagenzientyp sowie automatische Countdown-Timer für genaue Reaktionszeiten bereitgestellt werden
- Der interne Speicher kann 1.000 Ergebnisse mit Datum, Uhrzeit und Proben-ID speichern. Die Ergebnisse können jederzeit überprüft und über die Bluetooth-Verbindung an Smartphones oder Tablets übertragen werden.
- Mit 6 LED-Lichtquellen kann das Photometer Spitzenabsorptionen bei vielen unterschiedlichen Methoden messen und gewährleistet so die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse für viele Anwendungen.
- Mit der kostenlosen AquaLX™ App können Sie Messwerte über Bluetooth auf Smartphones oder Tablets übertragen
- Schnittstellen: Infrarotschnittstelle zur Testdatenübertragung (über IRiM); RJ45-Buchse für interne Updates
- Säure- und lösungsmittelbeständige berührungsempfindliche Tastatur; akustisches Feedback über integrierten Piepser
- Optik: LEDs, Interferenzfilter (IF) und Fotosensor in transparenter Probenkammer
- Speicherkapazität: 1.000 Datensätze mit Uhrzeit, Datum, Proben-ID
Spezifikation
26 Std. Dauerbetrieb oder 3.500 Tests | |
4x AA | |
210 x 95 x 45 mm | |
Gerät im Tragekoffer, 4 AA-Batterien, 3 Photometer-Fläschchen (24 mm), 3 Photometer-Fläschchen (16 mm), 2 Fläschchenadapter für 16-mm- und 13-mm-Röhrchen, Rührstab/Brechstange, Fläschchenreinigungsbürste, Bedienungsanleitung und Garantiekarte. | |
450 g |
CE | |
Grafisch | |
Photometer | |
±1 nm |