Learn More
Kunststoff-Boxen mit Deckel
Artikelnummer. 12054588
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12054588
Marke: Azlon BWY032
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Kästen eignen sich für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den Verordnungen der EU. Azlon™ Kunststoffboxen mit Deckel sind aus beständigem HDPE gefertigt, leicht und bei normaler Anwendung praktisch unzerbrechlich.
  • Fest anliegende Schnappdeckel sorgen für eine luftdichte Abdichtung
  • Geeignet für allgemeine und Tiefkühllagerung bis -50 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material HDPE
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für allgemeine und gekühlte Lagerung unter –50 °C
Enthält Deckel
Produkttyp Schubeinsätze
Menge 1 Packung
Temperaturbereich (metrisch) –50 ° °C
Länge (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) 125 mm