Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Membranpumpe, Modell MD 1
GREENER_CHOICE
Eine ausgezeichnete Wahl für die ölfreie Evakuierung und das Pumpen von nicht korrosiven Gasen bis 1.5 mbar Endvakuum.
1690.00 € - 1890.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum 1.1 Torr
PS 0.11 hp
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Abmessungen (L x B x H) 303 x 143 x 163 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Spannung Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spannung Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10678951
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BrandTech™ VACUUBRAND™
20696080
200/230 V CEE
1890.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11960812
Unterlagen ansehen
BrandTech™ VACUUBRAND™
20696073
120 V US N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Das dreistufige Design mit exakt geführten Flachmembranen sorgt für eine hervorragende Pumpengeschwindigkeit auch nahe dem Endvakuum, insbesondere im Vergleich zu ähnlich bemessenen zweistufigen Membranpumpen.
  • Extrem geringe Vibration mit sehr langen Membranlebenszeiten und stabilem Endvakuum, die in jahrelangen Tests belegt wurden
  • Mit dem Durchflussweg aus Aluminium und ausgewählten Kunststoffen (Membranen und Ventile aus PTFE/FKM bzw. FKM) sind die Pumpen für eine Vielzahl von Anwendungen mit nicht korrosiven Gasen geeignet.
  • Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
Spezifikation
Spezifikation
1.1 Torr
Manuell
303 x 143 x 163 mm
40 dB (A)
6.5 kg
0.7/0.8 CFM
302.26 mm
4
Nicht korrosive Gase
3
0.11 hp
150 bis 1800 U/min
MD 1
0.08 kw
104 °F
215.9 mm
Membranpumpe
50 °F
Ölfrei
16 psi
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ VACUUBRAND™ Membranpumpe, Modell MD 1