Learn More
mCherry Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody has been used in 26 publications
213.00 € - 593.00 €
Spezifikation
Antigen | mCherry |
---|---|
Verdünnung | Western Blot 1:2000-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, IHC |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Free Floating), Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18069453
|
Bio-Techne
NBP2-25158-0.025ML |
0.025 mL |
213.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18736713
|
Novus Biologicals
NBP2-25158 |
593.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
mCherry Polyclonal specifically detects mCherry in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount.Spezifikation
mCherry | |
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Free Floating), Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Chicken | |
DSRED, red fluorescent protein mCherry, Red Fluoroscent Protein | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot 1:2000-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, IHC | |
Polyclonal | |
Precipitation | |
RUO | |
IgY | |
Ammonium sulfate precipitation | |
This antibody detects mCherry. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
mCherry Antibody, Novus Biologicals™