Learn More
Thermo Scientific™ MBTFA Acylierungsreagenz
Trifluoracylierung primärer und sekundärer Amine, Hydroxyl- und Thiolgruppen sowie von Kohlenhydraten mit dem Thermo Scientific™ MBTFA Acylierungsreagenz.
134.59 € - 319.02 €
Spezifikation
Standardkomponenten | N-Methyl-bis(Trifluoracetamid) |
---|---|
Lagerung | -20 °C |
Zur Verwendung mit | GC |
Gefahren | Korrosiv, entzündlich |
Standardkonzentration | 98 bis 100 % |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11757057
|
Thermo Scientific™
TS-49700 |
10 x 1-ml-Ampullen |
319.02 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11557690
|
Thermo Scientific™
TS-49701 |
5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11577861
|
Thermo Scientific™
TS-49703 |
25 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Trifluoracylierung primärer und sekundärer Amine, Hydroxyl- und Thiolgruppen sowie von Kohlenhydraten mit dem Thermo Scientific™ MBTFA Acylierungsreagenz. Das Hauptnebenprodukt N-Methyltrifluoracetamin ist stabil und flüchtig und verursacht keine Probleme bei der anschließenden GC. MBTFA erzeugt sehr flüchtige Derivate von Kohlenhydraten und kann zur selektiven Acylierung von Aminen bei Vorhandensein von Hydroxyl- und Carboxylgruppen, die durch Silylierung geschützt wurden, verwendet werden.
- Reagiert unter nicht sauren Bedingungen
- Das Hauptnebenprodukt der Derivatisierungsreaktion ist N-Methyltrifluoracetamin, das stabil und flüchtig ist und keine Probleme bei der anschließenden GC verursacht.
- Erzeugt sehr flüchtige Derivate von Kohlenhydraten.
- Kann zur selektiven Acylierung von Aminen bei Vorhandensein von Hydroxyl- und Carboxylgruppen verwendet werden, die durch Silylierung geschützt wurden.
Spezifikation
N-Methyl-bis(Trifluoracetamid) | |
GC | |
98 bis 100 % |
-20 °C | |
Korrosiv, entzündlich |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.