Learn More
Thermo Scientific™ MBTFA Acylierungsreagenz
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Trifluoracylierung primärer und sekundärer Amine, Hydroxyl- und Thiolgruppen sowie von Kohlenhydraten mit dem Thermo Scientific™ MBTFA Acylierungsreagenz. Das Hauptnebenprodukt N-Methyltrifluoracetamin ist stabil und flüchtig und verursacht keine Probleme bei der anschließenden GC. MBTFA erzeugt sehr flüchtige Derivate von Kohlenhydraten und kann zur selektiven Acylierung von Aminen bei Vorhandensein von Hydroxyl- und Carboxylgruppen, die durch Silylierung geschützt wurden, verwendet werden.
- Reagiert unter nicht sauren Bedingungen
- Das Hauptnebenprodukt der Derivatisierungsreaktion ist N-Methyltrifluoracetamin, das stabil und flüchtig ist und keine Probleme bei der anschließenden GC verursacht.
- Erzeugt sehr flüchtige Derivate von Kohlenhydraten.
- Kann zur selektiven Acylierung von Aminen bei Vorhandensein von Hydroxyl- und Carboxylgruppen verwendet werden, die durch Silylierung geschützt wurden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | GC |
| Gefahren | Korrosiv, entzündlich |
| Lagerung | -20 °C |
| Menge | 5 g |
| Standardkomponenten | N-Methyl-bis(Trifluoracetamid) |
| Standardkonzentration | 98 bis 100 % |
| Artikelbeschreibung | 5 g |