Learn More
Cytiva MBPTrap™ HP vorgepackte Säulen
Das Ergebnis sind in konzentrierter Form und kleinen Volumina eluierte hochreine MBP-markierte rekombinante Proteine. Cytiva Life Sciences™ MBPTrap™HP vorgepackte Säulen sind mit Dextrin Sepharose™ Hochleistungsmedium vorgefüllt.
83.00 € - 1210.00 €
Spezifikation
Puffer | Wässriger Puffer |
---|---|
Produkttyp | Dextrin Sepharose HP Fertigsäule |
Säulenbettvolumen | 1 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10097924
|
Cytiva
28-9187-79 |
1 x 5 ml | <20 ml/min |
294.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10075174
|
Cytiva
28-9187-78 |
5 x 1 ml | < 4 ml/min |
326.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11500664
|
Cytiva
28-9187-80 |
5 x 5 ml | <20 ml/min |
1210.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15127956
|
Cytiva
29048641 |
1 x 1 ml | < 4 ml/min |
83.00 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Vorverpackt mit Dextrin-Sepharose und markiert mit Maltose-Bindungsprotein (MBP).
- Die Bindungskapazität ist vom Fusionsprotein abhängig, kann aber bis zu 16 mg/ml pro Medium betragen
- Maximale Druckbelastung: 3 bar
- Kompatibel mit gängigen Puffern und problemlos mit 0.5 M NaOH regenerierbar
- 1 5 ml-Säulen aus Polypropylen können entweder manuell mit einer Spritze oder in einem Gerät verwendet werden
Medien
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-stabiler Arbeitsbereich: >7
1 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 7 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 16 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
Spezifikation
Wässriger Puffer | |
1 ml | |
25 mm | |
Dextrin | |
> 7 | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Ionenaustauschsäule |
Dextrin Sepharose HP Fertigsäule | |
0,98 in. | |
Polypropylen | |
3 bar | |
34 μm | |
2 bis 8 °C | |
Reinigung von MBP-markierten Proteinen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- MBPTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol