Learn More
Cytiva MBPTrap™ HP vorgepackte Säulen
Das Ergebnis sind in konzentrierter Form und kleinen Volumina eluierte hochreine MBP-markierte rekombinante Proteine. Cytiva Life Sciences™ MBPTrap™HP vorgepackte Säulen sind mit Dextrin Sepharose™ Hochleistungsmedium vorgefüllt.
Marke:  Cytiva 29048641
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15127956
  • 83.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorverpackt mit Dextrin-Sepharose und markiert mit Maltose-Bindungsprotein (MBP).
  • Die Bindungskapazität ist vom Fusionsprotein abhängig, kann aber bis zu 16 mg/ml pro Medium betragen
  • Maximale Druckbelastung: 3 bar
  • Kompatibel mit gängigen Puffern und problemlos mit 0.5 M NaOH regenerierbar
  • 1 5 ml-Säulen aus Polypropylen können entweder manuell mit einer Spritze oder in einem Gerät verwendet werden
Medien
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: >7
1 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wässriger Puffer
Gehäuse 1mL
7mm
0,98 in.
< 4 ml/min
Dextrin
> 7
6 % hochvernetzte Agarose
Ionenaustauschsäule
Dextrin Sepharose HP Fertigsäule
0,27 in.
1 x 1 ml
25mm
Polypropylen
3 bar
34 μm
2 bis 8 °C
Reinigung von MBP-markierten Proteinen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MBPTrap HP, 1 ml, 1 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol