Learn More
MBL™ Rührstab aus Borosilikat-Glas
Diese Rührstäbe aus Glas verhindern Kratzer und gewährleisten höhere Sicherheit. MBL™ Doppelendige Rührstäbe aus Borosilikatglas eignen sich optimal für eine Vielzahl von Rühranwendungen.
39.40 € - 67.05 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0.23 in.
Material Borosilikatglas
Menge 10/Pckg.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Rühranwendungen
Enthält Abgerundeter Knopf und Enden mit Handgriff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12461627
Unterlagen ansehen
MBL
SRF386
300 mm
67.05 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12958934
Unterlagen ansehen
MBL
SRF384
200 mm
39.40 €
10 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas.
  • Mit abgerundetem Knauf und Rührende
  • Das vordere Ende des Knaufs ist nützlich für das Zerdrücken verklumpter Pulver und Feststoffe
  • Das Rührende dient dem Aufrühren von Ablagerungen beim Rührvorgang
Spezifikation
Spezifikation
0.23 in.
10/Pckg.
Abgerundeter Knopf und Enden mit Handgriff
Borosilikatglas
Allgemeine Rühranwendungen