Learn More
MBL™ Rührstab aus Borosilikat-Glas
Diese Rührstäbe aus Glas verhindern Kratzer und gewährleisten höhere Sicherheit. MBL™ Doppelendige Rührstäbe aus Borosilikatglas eignen sich optimal für eine Vielzahl von Rühranwendungen.
Marke:  MBL SRF386
60.80 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12461627
  • 67.05 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas.
  • Mit abgerundetem Knauf und Rührende
  • Das vordere Ende des Knaufs ist nützlich für das Zerdrücken verklumpter Pulver und Feststoffe
  • Das Rührende dient dem Aufrühren von Ablagerungen beim Rührvorgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Allgemeine Rühranwendungen
0.23 in.
Borosilikatglas
Abgerundeter Knopf und Enden mit Handgriff
300 mm
10/Pckg.