Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.5 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
Marke:  Axygen™ MCT-150-C-S
13.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11326144
  • 33.90 € / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.5 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
Axygen MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen sind in verschiedenen Farben erhältlich. Axygen Maxymum Recovery™-Oberfläche und sterile Optionen sind ebenfalls erhältlich. SnapLock Mikrozentrifugenröhrchen haben mattierte Kappenoberflächen und mattierte Seitenwände, ideal für die Beschriftung. Jede Kappe verfügt über einen Durchstechzugang in der Mitte der Kappe. Für einige Größen sind Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappe erhältlich.
  • 0,6 ml, 1,5 ml und 2,0 ml klare Mikrozentrifugenröhrchen sind kochfest. Farbige Röhrchen sind nicht kochfest.
  • Co-Polymer-Röhrchen bieten eine außergewöhnliche Festigkeit und chemische Beständigkeit. Nicht autoklavierbar oder kochfest.
  • Klare Mikrozentrifugenröhrchen sind kochfest. Farbige Röhrchen sind nicht kochfest.
  • Die maximale G-Kraft beträgt 14.000 RZB.
  • RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10–6
  • Farbe - sortiert: Jede Packung enthält eine Mischung aus Blau, Grün, Violett, Orange, Rot und gelb.
  • Klare Mikrozentrifugenröhrchen sind kochfest. Farbige Röhrchen sind nicht kochfest.
  • Farbe - Spektrum: 2 Packungen mit je blauen, grünen, orangefarbenen, roten und gelben Packungen.
Zertifizierungen
Zur Gewährleistung der Gesamtprobenintegrität zertifiziert RNase-, DNase- und endotoxinfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
Polypropylen
1.5 ml
Polypropylen
250 St./Packung
Steril
20000 xG
0,1 bis 1,5 ml
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Autoklavierbar
Durchsichtig
0.1 ml
250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
Mikroröhrchen mit Schnappverschluss
Dokumentation
Brochures
Catalogs
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen > Homopolymer; vorsterilisiert; 1,5 ml; 20.000 x g; Farbe: MaxyClear