Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Universalplattformen für Orbitalschüttler
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit diesen Universalplattformeb für Orbitalschüttler.
1145.70 € - 3185.85 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11836763
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
238000
Universalplattform ohne Klammern, 18 x 18 in. 18 x 18 in. MaxQ™ HP Orbitalschüttler
2281.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11801271
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
238001
Universalplattform ohne Klammern, 18 x 29,5 in. 18 x 29,5 in. MaxQ™ HP Orbitalschüttler
2824.05 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10115432
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
238002
Universalplattform ohne Klammern, 24 x 36 in. 24 x 36 in. MaxQ™ HP Orbitalschüttler
3185.85 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10024102
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
238008
Universalplattform ohne Klammern, 18 x 24 in. 18 x 24 in. MaxQ™ HP Orbitalschüttler
2442.15 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10594093
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
238061
Universalplattform ohne Klammern, 18 x 29,5 in. 74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in.) MaxQ 8000
1145.70 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ HP-Orbitalschüttler-Universalplattformen.
Beschreibung: 457/457mm Universaltablar
Spezifikation
Spezifikation
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Universalplattformen für Orbitalschüttler