Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Universalplattformen für Orbitalschüttler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MaxQ 8000
MaxQ™ HP Orbitalschüttler
Abmessungen (L x B):
18 x 18 in.
18 x 24 in.
18 x 29,5 in.
74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in.)
24 x 36 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kombinieren Sie Laborartikel unterschiedlicher Größe auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ MaxQ™ HP-Orbitalschüttler-Universalplattformen.
Beschreibung: 610/914mm Universaltablar
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 25, 50, 125, 250/300, 500 und 2800 ml; 1, 2, 4, 5 und 6 l; Mikrotiterplatte |
| Produkttyp | Universal-Plattform |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 36 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Plattform | 36 in. |
| Länge (metrisch) Plattform | 91,4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) Plattform | 24 in. |
| Breite (metrisch) Plattform | 61 cm |
| Beschreibung | Universalplattform ohne Klammern, 24 x 36 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MaxQ™ HP Orbitalschüttler |