Learn More
Thermo Scientific™ Maxima™ H Minus cDNA Synthesis Master Mix
Bieten Sie eine Ein-Röhrchen Master Mix für eine bequeme und konsistente cDNA-Synthese für zweistufige RT-qPCR-Anwendungen. Das Format trägt zur Optimierung des RT-qPCR-Arbeitsablaufs bei, spart Zeit, reduziert Pipettierfehler und ermöglicht Kunden eine empfindliche, zuverlässige und schnelle cDNA-Synthese.
456.00 € - 1640.00 €
Spezifikation
Format | Mastermix für die cDNA-Synthese |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Reaktionsgeschwindigkeit | 30 min |
Verfahren | Reverse Transkription |
Optimale Reaktionstemperatur | 50 °C |
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15676019
|
Thermo Scientific™
M1661 |
Kit only | 50 Reaktionen |
456.00 €
50 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15686019
|
Thermo Scientific™
M1662 |
Kit only | 200 Reaktionen |
1384.00 €
200 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15696019
|
Thermo Scientific™
M1681 |
Kit with dsDNase | 50 Reaktionen |
512.00 €
50 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15606029
|
Thermo Scientific™
M1682 |
Kit with dsDNase | 200 Reaktionen |
1640.00 €
200 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, available with or without dsDNase, provides all cDNA synthesis reaction components in a convenient one-tube master mix. It is optimized for highly efficient cDNA synthesis for two-step quantitative RT-PCR (RT-qPCR) applications and reproducible cDNA synthesis at elevated temperatures (50–65°C) within 30 minutes.
- Effiziente Transkription großer und kleiner Mengen RNA
- Durch die schnelle und bequeme Einrichtung werden Verwechslungen durch das Pipettieren vermieden
- Reduziert das Kreuzkontaminationsrisiko zwischen den Proben
- Konsistent höhere Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Gen-Targets
- Hohe Linearität bei der cDNA-Synthese über einen breiten Dynamikbereich
- Vollständige Enzymaktivität von 42 °C bis 55 °C
Spezifikation
Mastermix für die cDNA-Synthese | |
30 min | |
50 °C | |
Maxima H Minus | |
Trockeneis | |
cDNA (Erststrang) | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Hoch | |
Reverse Transkription | |
Each | |
Keine | |
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR | |
Reaktionsgemisch | |
Bis 20 kb |