Learn More
Thermo Scientific™ Maxima™ H Minus cDNA Synthesis Master Mix
Bieten Sie eine Ein-Röhrchen Master Mix für eine bequeme und konsistente cDNA-Synthese für zweistufige RT-qPCR-Anwendungen. Das Format trägt zur Optimierung des RT-qPCR-Arbeitsablaufs bei, spart Zeit, reduziert Pipettierfehler und ermöglicht Kunden eine empfindliche, zuverlässige und schnelle cDNA-Synthese.
Marke: Thermo Scientific™ M1682
Beschreibung
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, available with or without dsDNase, provides all cDNA synthesis reaction components in a convenient one-tube master mix. It is optimized for highly efficient cDNA synthesis for two-step quantitative RT-PCR (RT-qPCR) applications and reproducible cDNA synthesis at elevated temperatures (50–65°C) within 30 minutes.
- Effiziente Transkription großer und kleiner Mengen RNA
- Durch die schnelle und bequeme Einrichtung werden Verwechslungen durch das Pipettieren vermieden
- Reduziert das Kreuzkontaminationsrisiko zwischen den Proben
- Konsistent höhere Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Gen-Targets
- Hohe Linearität bei der cDNA-Synthese über einen breiten Dynamikbereich
- dsDNase für eine schnelle und effizientere gDNA-Entfernung in der RNA-Vorbereitung und keine RT-Kontrolle für RT-qPCR
- dsDNase-behandelte RNA-Proben zeigen keine Abnahme der RNA-Integrität oder -Menge
- Vollständige Enzymaktivität von 42 °C bis 55 °C
Spezifikation
•l Maxima H Minus Mastermix für die cDNA-Synthese• |
|
Hoch | |
Reverse Transkription | |
Each | |
Keine | |
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR | |
200 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Mastermix für die cDNA-Synthese | |
30 min | |
50 °C | |
Maxima H Minus | |
Trockeneis | |
cDNA (Erststrang) | |
Reaktionsgemisch | |
Bis 20 kb | |
Kit with dsDNase |