Learn More
Brady™ Nylonverschlüsse mit matter Oberfläche
Für glatte, texturierte/raue oder stark texturierte Oberflächen/Oberflächen mit geringer Energie
76.30 € - 110.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Nylongewebe
Etiketten pro Zeile 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Form Beschreibung Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Beschreibung Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12830059
Unterlagen ansehen
Brady™
114866
Rechteck mit gerundeten Ecken 9,5 x 25,4 mm; 9,53 mm Durchmesser Weiß Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11524074
Unterlagen ansehen
Brady™
114860
Rund 9,53 mm Durchm. Weiß Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Etiketten aus Nylon mit matter Oberfläche
  • Erhältlich in Rechteck- und Kreisformen
  • Matte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl
Matt
1
0,165 mm
9,53 mm
Weiß
Nylongewebe
-40 bis +90 °C
12,70 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Nylonverschlüsse mit matter Oberfläche