Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal und DuraSeal Verschlusssysteme
Geeignet für eine große Anzahl von Anwendungs- und Lageranforderungen. Die flexiblen Verschlussoptionen ermöglichen automatisiertes Durchstechen, optische Unterscheidung und Sterilitätspräferenz.
Marke: Thermo Scientific™ 4465PUR
89.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geeignet für eine große Anzahl von Anwendungs- und Lageranforderungen. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal und DuraSeal Verschlusssysteme für Probenröhrchen ergänzen die innovative Produktlinie der Thermo Scientific Matrix Lagerungsröhrchen mit oder ohne 2D-Code. Erhältlich in verschiedenen Formaten für automatisiertes Durchstechen, optische Unterscheidung und Sterilitätspräferenz, zugeschnitten auf Ihre individuellen Lagerungsanforderungen.
- Matrix SepraSeal Matten sind für die Lagerung bis -20 °C entwickelt und erhältlich in sterilen, nicht sterilen, kompakten oder vorgeschlitzten Ausführungen und verschiedenen Farben, die leicht unterscheidbar sind.
- Verschlüsse können für den Probenzugriff mit dem Thermo Scientific Matrix SepraSeal Werkzeug zum Entfernen von Kappen entfernt oder einmalig durchstochen werden.
- Wenn ein wiederholter Probenzugriff nötig ist, eignen sich die vorgeschnittenen Matrix SepraSeals, die mit automatisierten Liquid-Handling-Systemen und wenig Druck durchstechbar sind, wobei die Integrität des Verschlusses dank der Selbstverschlussfunktion aufrechterhalten wird.
- Für die Lagerung bei Temperaturen von bis zu -80 °C sind die permanenten DuraSeals die zuverlässigste und haltbarste SepraSeal Lösung — auch für wiederholtes Durchstechen geeignet
- Das V-förmige Design der vorgeschlitzten Matrix DuraSeals führt die Nadeln des automatisierten Liquid Handling-Systems immer zuverlässig und genau zu derselben Stelle, auch nachdem mehrmals durchstochen wurde — der selbstschließende Verschluss erhält die Integrität der Probe und verhindert Verluste während der Lagerung.
Flexibilität für verschiedenste Anwendungen
- Elastomer gewährleistet, dass die Dichtheit auch nach mehrfachem Durchstechen des Verschlusses nicht nachlässt.
- Das Matrix SepraSeal Verschlusssystem für Röhrchen bietet die Flexibilität von Einzelverschlüssen für Röhrchen sowie die Möglichkeit, 96 Verschlüsse gleichzeitig anzubringen.
- Die Lieferung erfolgt in Matten zu jeweils 96 Verschlüssen, die mit dem Thermo Scientific SuperSealer sicher und zuverlässig aufgesetzt werden können.
- Wenn der SuperSealer die Matte eingesetzt hat, können Sie einfach die Deckfolie abziehen und die 96 individuell verschlossenen Röhrchen freilegen — für Anwendungen, bei denen mehrfaches Durchstechen erforderlich ist.
- Das Matrix DuraSeal Verschlusssystem ist in Großpackungen sowie bei einer breiten Auswahl unserer Röhrchen bereits vormontiert erhältlich.
Spezifikation
Matrix™ SepraSeal | |
Matten, vorgeschlitzt, lila | |
vorgeschlitzt |
Violett | |
10 Matten zu je 96 Kappen/Karton | |
Verschluss für Kryoröhrchen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.