Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal und DuraSeal Verschlusssysteme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4531026
Click to view available options
Produktlinie:
Matrix™ DuraSeal
Matrix™ SepraSeal
Beschreibung:
Großpackung Kappen
Matten
Matten, blau
Matten, gelb
Matten, grau
Matten, grün
Matten, lila
Matten, rot
Matten, steril, blau
Matten, steril, gelb
Matten, steril, grau
Matten, steril, grün
Matten, steril, lila
Matten, steril, rot
Matten, vorgeschlitzt, blau
Matten, vorgeschlitzt, gelb
Matten, vorgeschlitzt, grau
Matten, vorgeschlitzt, grün
Matten, vorgeschlitzt, lila
Matten, vorgeschlitzt, rot
Matten, vorgeschlitzt, steril, blau
Matten, vorgeschlitzt, steril, gelb
Matten, vorgeschlitzt, steril, grau
Matten, vorgeschlitzt, steril, grün
Matten, vorgeschlitzt, steril, lila
Matten, vorgeschlitzt, steril, rot
Vorgeschlitzt, steril
Vorgeschnittene Matten
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Naturfarben
Rot
Violett
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
500 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11373772
Marke: Thermo Scientific™ 4463BLU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für einen großen Bereich an Anwendungs- und Aufbewahrungsanforderungen. Die flexiblen Verschlussoptionen ermöglichen automatisiertes Durchstechen, optische Unterscheidung und Sterilitätspräferenz.
Geeignet für einen großen Bereich an Anwendungs- und Aufbewahrungsanforderungen. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal und DuraSeal Verschlusssysteme für Probenröhrchen ergänzen die innovative Produktlinie der Thermo Scientific Matrix Lagerungsröhrchen mit oder ohne 2D-Code. Erhältlich in verschiedenen Formaten für automatisiertes Durchstechen, optische Unterscheidung und Sterilitätspräferenz, zugeschnitten auf Ihre individuellen Lagerungsanforderungen.
Möglichkeiten für den Probenzugriff
  • Matrix SepraSeal Matten sind für die Lagerung bis -20 °C entwickelt und erhältlich in sterilen, nicht sterilen, kompakten oder vorgeschlitzten Ausführungen und verschiedenen Farben, die leicht unterscheidbar sind.
  • Verschlüsse können für den Probenzugriff mit dem Thermo Scientific Matrix SepraSeal Werkzeug zum Entfernen von Kappen entfernt oder einmalig durchstochen werden.
  • Wenn ein wiederholter Probenzugriff nötig ist, eignen sich die vorgeschnittenen Matrix SepraSeals, die mit automatisierten Liquid-Handling-Systemen und wenig Druck durchstechbar sind, wobei die Integrität des Verschlusses dank der Selbstverschlussfunktion aufrechterhalten wird.
  • Für die Lagerung bei Temperaturen von bis zu -80 °C sind die permanenten DuraSeals die zuverlässigste und haltbarste SepraSeal Lösung — auch für wiederholtes Durchstechen geeignet
  • Das V-förmige Design der vorgeschlitzten Matrix DuraSeals führt die Nadeln des automatisierten Liquid Handling-Systems immer zuverlässig und genau zu derselben Stelle, auch nachdem mehrmals durchstochen wurde — der selbstschließende Verschluss erhält die Integrität der Probe und verhindert Verluste während der Lagerung.
Flexibilität für verschiedenste Anwendungen
  • Elastomer gewährleistet, dass die Dichtheit auch nach mehrfachem Durchstechen des Verschlusses nicht nachlässt.
  • Das Matrix SepraSeal Verschlusssystem für Röhrchen bietet die Flexibilität von Einzelverschlüssen für Röhrchen sowie die Möglichkeit, 96 Verschlüsse gleichzeitig anzubringen.
  • Die Lieferung erfolgt in Matten zu jeweils 96 Verschlüssen, die mit dem Thermo Scientific SuperSealer sicher und zuverlässig aufgesetzt werden können.
  • Wenn der SuperSealer die Matte eingesetzt hat, können Sie einfach die Deckfolie abziehen und die 96 individuell verschlossenen Röhrchen freilegen — für Anwendungen, bei denen mehrfaches Durchstechen erforderlich ist.
  • Das Matrix DuraSeal Verschlusssystem ist in Großpackungen sowie bei einer breiten Auswahl unserer Röhrchen bereits vormontiert erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Matrix™ SepraSeal
Farbe Blau
Beschreibung Matten, blau
Anzahl pro Karton 960/Karton
Sterilität Nicht steril
Produkttyp Verschluss für Kryoröhrchen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.