Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle und Netzteile zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
129.00 € - 206.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10089882
|
Thermo Scientific™
1096 |
Netzteil, elektronische Einkanalpipette, 240 V, 50 Hz (Großbritannien) |
206.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10773037
|
Thermo Scientific™
2092 |
Akkus, NiMH wiederaufladbar |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11992171
|
Thermo Scientific™
6098 |
Netzteil, elektronische Mehrkanalpipette, 100 bis 120 V, 50 bis 60 Hz (USA/Japan) |
169.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10015284
|
Thermo Scientific™
6092-11 |
Batterien, NiMH Wiederaufladbar, für Mehrkanalpipettierer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle, Netzteile und weiteres Zubehör zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
Pipettenständer:
- Einzelständer: freistehender Metallständer für eine elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipette
- Pipettenständer mit 3 Plätzen zur Wandmontage: für elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipetten; einschließlich Befestigungsmaterial
- Drehständer mit 6 Plätzen: ideal für Labore, die mehrere Pipetten verwenden; freidrehend, gewährleistet so einen aufgeräumten Labortisch
Röhrchengestelle:
- Zur optimalen Nutzung des Spitzenverstellsystems von Matrix EXP oder Equalizer Pipetten
- Zum einfachen Transfer aus Röhrchen in Mikrotiterplatten stehen zwei verschiedene Reagenzglasgestelle zur Auswahl
- Für die Arbeit mit 12 × 75 oder 13 × 100 mm-Reagenzgläsern im Format von 8×12 oder 5×12 ″
- Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen eignen sich für 0.5 oder 1.5 ml-Röhrchen