Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle und Netzteile zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 6098
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39600kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle, Netzteile und weiteres Zubehör zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
Pipettenständer:
- Einzelständer: freistehender Metallständer für eine elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipette
- Pipettenständer mit 3 Plätzen zur Wandmontage: für elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipetten; einschließlich Befestigungsmaterial
- Drehständer mit 6 Plätzen: ideal für Labore, die mehrere Pipetten verwenden; freidrehend, gewährleistet so einen aufgeräumten Labortisch
Röhrchengestelle:
- Zur optimalen Nutzung des Spitzenverstellsystems von Matrix EXP oder Equalizer Pipetten
- Zum einfachen Transfer aus Röhrchen in Mikrotiterplatten stehen zwei verschiedene Reagenzglasgestelle zur Auswahl
- Eignen sich entweder für Röhrchen mit den Abmessungen 12 × 75 mm oder 13 × 100 mm im Format 8 × 12 ″ oder 5× 12 ″
- Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle eignen sich für 0,5 ml- oder 1,5 ml-Röhrchen
Spezifikation
Netzteil, elektronische Mehrkanalpipette, 100 bis 120 V, 50 bis 60 Hz (USA/Japan) | |
100 bis 120 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Matrix Electronic Single, Multikanalpipette | |
100 bis 120 V |