Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon (F-4040-A) Pumpenschläuche, thermoplastisch, für Brenn- und Schmierstoffe
Diese Tygon™ Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Treibstoffen und industriellen Schmiermitteln. Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für den Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
Marke: Masterflex™ 06401-14
Beschreibung
Diese Tygon™ Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Brennstoffen und Industrieschmierstoffen. Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche eignen sich hervorragend für den Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
- Schlauch widersteht den meisten Kohlenwasserstoffen, Versprödung und Schwellung
- Speziell formuliert für den Transport von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten
- Thermoplast
- PVC-basiertes Material mit Weichmachern
- Festes (steifes) Material
- Ozon- und UV-beständig
- Geringe Extrahierbarkeit
- Durchscheinendes Gelb
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Hohe Dielektrizitätskonstante
- Nicht mit starken Säuren und Laugen verwenden, Sterilisation wird nicht empfohlen
Spezifikation
FDA 21 CFR 175.300 | |
1/16 in. | |
Thermoplastisches PVC | |
119,38 mm | |
15.2 m | |
-37 °C | |
0.21 bis 130 ml/min | |
8.8 m | |
Durchscheinend gelb | |
660 mm | |
Pumpenschlauch |
Autoklavierbar | |
1.6 mm | |
4,7 in. | |
50 ft. | |
Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis | |
14 | |
1/16 in. | |
CO2:360, H2:97, O2:80, N2:40 | |
40 psi | |
74 °C |