Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche eignen sich optimal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
Marke: Masterflex™ 06509-15
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.17000kg
Beschreibung
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
- Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
- Altert und oxidiert nicht
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Tygon | |
F├╝r allgemeine Transferanwendungen | |
Je 1 | |
1.7 bis 1000 ml/min | |
8.8 m | |
40 psi | |
74 °C |
4.8 mm | |
15 m | |
-46 °C | |
15 | |
3/16 in. | |
Durchsichtig | |
140 mbar |