Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche eignen sich optimal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
131.00 € - 520.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | F├╝r allgemeine Transferanwendungen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13528990
|
Masterflex™
06509-13 |
13 |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13558990
|
Masterflex™
06509-14 |
14 |
139.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13585610
|
Masterflex™
06509-15 |
15 |
278.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13538990
|
Masterflex™
06509-16 |
16 |
199.00 €
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13568990
|
Masterflex™
06509-17 |
17 |
205.00 €
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13518990
|
Masterflex™
06509-18 |
18 |
274.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13548990
|
Masterflex™
06509-25 |
25 |
217.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13598990
|
Masterflex™
06509-36 |
36 |
358.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13529000
|
Masterflex™
06509-73 |
73 |
520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
- Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
- Altert und oxidiert nicht
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
F├╝r allgemeine Transferanwendungen | |
Je 1 | |
74 °C |
15 m | |
-46 °C | |
Durchsichtig |