Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche eignen sich optimal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
Marke: Masterflex™ 06509-18
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
- Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
- Altert und oxidiert nicht
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Tygon E-Lab (E-3603) | |
F├╝r allgemeine Transferanwendungen | |
Je 1 x | |
3.8 bis 2300 ml/min | |
8.8 m | |
15 psi | |
74 °C |
7.9 mm | |
15 m | |
-46 °C | |
18 | |
3/8 in. | |
Durchsichtig | |
340 mbar |