Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT-Pumpenschläuche
Diese Hochleistungsschläuche sind die richtige Wahl für Anwendungsbereiche mit Druck, Saugdruck oder viskosen Flüssigkeiten. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Auch für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
501.00 € - 764.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | PharMed BPT |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen und für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben. |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11812613
|
Masterflex™
06508-15 |
15 |
501.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11802623
|
Masterflex™
06508-24 |
24 |
626.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11812623
|
Masterflex™
06508-35 |
35 |
687.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11822623
|
Masterflex™
06508-36 |
36 |
764.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Wählen Sie diesen Hochleistungsschlauch für Anwendungen mit Druck-, Saugheber- oder viskosen Flüssigkeiten. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Zell- und Gewebekulturen sowie pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Ideal für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen und für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben. | |
Je 1 | |
660 Mm Hg | |
Pumpenschlauch |
PharMed BPT | |
-51 °C | |
Undurchsichtig, beige | |
132 °C |