Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT-Pumpenschläuche
Diese Hochleistungsschläuche sind die richtige Wahl für Anwendungsbereiche mit Druck, Saugdruck oder viskosen Flüssigkeiten. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Auch für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Marke: Masterflex™ 06508-15
239.82 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie diesen Hochleistungsschlauch für Anwendungen mit Druck-, Saugheber- oder viskosen Flüssigkeiten. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Zell- und Gewebekulturen sowie pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PharMed BPT | |
Ideal für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen und für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben. | |
Je 1 | |
1,7 bis 1000 ml/min | |
Undurchsichtig, beige | |
660 Mm Hg | |
Pumpenschlauch |
4.8 mm | |
7.6 m | |
-51 °C | |
15 | |
3/16 in. | |
40 psi | |
132 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13