Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenkopf mit großer Kassette
Diese Kartuschen gewährleisten synchrones, mehrkanaliges Pumpen. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Große Kartuschen gewährleisten genaue Flussraten und verfügen über einstellbare Schlauchhalterungen zur Befestigung der Schläuche.
Marke: Masterflex™ 07519-75
158.59 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Masterflex Pumpenköpfen der Modelle 07519-05 und -06
- Zur Vorbereitung des Pumpbetriebs müssen die Schlauchhalter lediglich auf die gewünschte Schlauchgröße eingestellt werden
- Bei kleinen Kartuschen ist die optimale Retention voreingestellt. Einfach die Schläuche beladen und mit dem Pumpen beginnen
- Jede Kartusche kann mit Microbore- und/oder L/S-Präzisionspumpenschläuchen bestückt werden, siehe untenstehende Tabelle
- Alle Kartuschen verfügen über einstellbaren Verschluss, wodurch eine bidirektionale Flussänderung von 5 % gewährleistet wird
- Den Verschluss für höheren Druck festziehen und für eine längere Lebensdauer der Schläuche lockern
- Zur Reduzierung der Pulsierung den Ein-/Ausgang von zwei Kartuschen verbinden
- Die Kartuschen bestehen aus Polycarbonat und glasfaserverstärktem Nylon
Mischen Sie kleine und große Kartuschen auf Pumpenköpfen, die beide Größen aufnehmen; zwei kleine Kartuschen nehmen den gleichen Platz ein wie eine große Kartusche
Spezifikation
Für synchrone Mehrkanalpumpen | |
Mehrere | |
Je 1 |
Präzisionsschläuche | |
Verstellbar | |
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%