Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. SGE PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle are used for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers.
Marke:  SGE™ 002700
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12937506
  • 83.45 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche bis zu 150 °C
  • Erhöhte Laufruhe
  • Speziell entwickelt für die PAL-
  • 22-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,72 mm
  • 23-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,63 mm
  • 26-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,47 mm
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit; ± % (abgegebene Menge) (± % für 0,5 μl-Spritzen)
  • Konisch geformt (auch als Point AS für Autosampler bezeichnet), sind für die Anforderungen an Mehrfachinjektionen ausgelegt und verbessern bei Verwendung mit einem Autosampler die Lebensdauer des Septums
  • Ein gegebenenfalls vorhandener gasdichter Kolben besteht aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
Nicht gasdicht
0,004 in.
0,018 in.
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
1/Pckg.
Konus
Befestigt
26 ga.
0,11 mm
0.47 mm
1,96 in.
10F-CTC-5/0.47C
10 μl
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL
Name des Produkts
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle > Modell:10F-CTC-5/0.47C; Für:CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL