Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschläuche, weiß, undurchsichtig
Mit diesen Schläuchen gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™. Optimal für Anwendungen in den Bereichen Druck, Saugdruck oder viskose Flüssigkeiten.
Marke: Masterflex™ 06424-24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Stellen Sie mit diesem Schlauch eine optimale Leistung der Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche kombinieren die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich wie Tygon™.Ideal für Anwendungen mit Druck, Saugleistung und viskosen Flüssigkeiten.
C-Flex™-Schläuche zeichnen sich durch außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche aus. Schläuche für allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern.- Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
- Los-zu-Los-Konsistenz für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Bietet längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschläuche
- Sehr geringe Proteinbindung
- Heißsiegelbar, schweißbar
- Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
- Erfüllt USP-Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Wirtschaftlich
- Undurchsichtiges Weiß
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
0,25 in. | |
Silikon | |
24 mm | |
7.6 m | |
-40 °C | |
2.8 bis 1700 ml/min | |
8.8 m | |
Lichtundurchlässig, weiß | |
660 mm |
Autoklavierbar | |
6.4 mm | |
0,94 in. | |
24,9 ft. | |
F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern | |
24 | |
1/4 in. | |
Niedrig | |
40 psi | |
135 °C |