Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschläuche, weiß, undurchsichtig
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descrizione
Stellen Sie mit diesem Schlauch eine optimale Leistung der Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche kombinieren die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich wie Tygon™.Ideal für Anwendungen mit Druck, Saugleistung und viskosen Flüssigkeiten.
C-Flex™-Schläuche zeichnen sich durch außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche aus. Schläuche für allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern.
- Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
- Los-zu-Los-Konsistenz für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Bietet längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschläuche
- Sehr geringe Proteinbindung
- Heißsiegelbar, schweißbar
- Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
- Erfüllt USP-Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Wirtschaftlich
- Undurchsichtiges Weiß
Specifica
Specifica
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 15 |
| Flussrate | 1.7 bis 1000 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/16 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.8┬ám |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto