Learn More
Aalborg™ Gasmassendurchflussregler
Entwickelt zur Anzeige und Steuerung eingestellter Durchflussraten von Gasen. Der Aalborg™ Gasmassendurchflussregler vereint die Eigenschaften und die Genauigkeit herkömmlicher Massendurchflussgeräte in einem einzigartigen kompakten Design zu niedrigen Kosten, die bisher unerreichbar waren.
Marke: Aalborg™ GFC17A-VAL6-C0/3AB-01-SS
Beschreibung
- Feste Metallkonstruktion
- Integrierte neigbare LCD-Anzeige
- Schutzschaltung
- Kann als tragbares Gerät verwendet werden
- Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
- TiO – Summiereroption
Zertifizierungen
NIST
Spezifikation
Durchflussregler | |
0 bis 10 ml/min. | |
0.63-cm-Klemmverschraubung (0.25 Zoll) | |
0 bis 10 ml/min. | |
12–26 V, 200 mA (maximal) |
± 1 % | |
25 psi (1.73 bar) | |
Lufttransport | |
Anzeige und Steuerung des eingestellten Gasdurchflusses | |
0 °C bis 50 °C |