Learn More
Gibco™ MarrowMAX™ Knochenmark Medium
GREENER_CHOICE
MarrowMAX™ Knochenmark Medium
Marke:  Gibco™ 12260001
1069.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11380882
  • 1170.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Knochenmark, hämatopoetische Zelle
Flüssig
Standardserum
Glutamin, Phenolrot, FKS, konditioniertes Medium (aus Stromazellen)
100 mL
Gentamicin
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: GefrorenHaltbarkeit:
18 Monate ab Herstellungsdatum. Das aufgetaute Medium kann bei 2 bis 8 °C bis zu 60 Tage lang gelagert werden.
1x
Bone Marrow Medium
Steril gefiltert
MarrowMAX™
Trockeneis
Human
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2495360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12260001,12260014
Chargennummer2495361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12260001,12260014
Chargennummer2495362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12260001,12260014
Chargennummer2450272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12260001,12260014
Chargennummer2495349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12260001,12260014
Name des Produkts
Gibco™ MarrowMAX™ Knochenmark Medium > 500 ml