Learn More
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr. Auch in antistatischem Kunststoff erhältlich.
Marke:  SCAT™ 318983
108.16 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16892130
  • 146.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien
  • Die integrierte Greifkante am Trichterdeckel erhöht die Griffsicherheit, ohne den möglicherweise konturierten Deckel berühren zu müssen
  • Der innovative Trichterdeckel mit integriertem Dichtring schließt die Trichterkante und verhindert das Entweichen von explosiven oder gesundheitsgefährdenden Gasen
  • Ein robustes Scharnier garantiert eine lange Lebensdauer des Schließmechanismus
  • Der drehbare Schraubverschluss macht es leichter, den Deckeltrichter am Kanister auf- und abzuschrauben
  • Abnehmbares Sieb für einfache Reinigung
  • Die leitfähige Version von MARCO V2.0 ist schwarz, farblich unterschiedlich zur nicht leitenden Version
Spezifikation
Spezifikation
140 mm
HDPE, elektrostatisch leitfähig
Nicht autoklavierbar
Lanze (220 mm), Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel
300 mL
370 mm
Schwarz
S51.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0 > Gewinde: S51, Lanze: Ja, Nivellierungskontrolle: Nein