Learn More
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr. Auch in antistatischem Kunststoff erhältlich.
Marke: SCAT™ 318964
103.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien
- Die integrierte Greifkante am Trichterdeckel erhöht die Griffsicherheit, ohne den möglicherweise konturierten Deckel berühren zu müssen
- Der innovative Trichterdeckel mit integriertem Dichtring schließt die Trichterkante und verhindert das Entweichen von explosiven oder gesundheitsgefährdenden Gasen
- Ein robustes Scharnier garantiert eine lange Lebensdauer des Schließmechanismus
- Der drehbare Schraubverschluss macht es leichter, den Deckeltrichter am Kanister auf- und abzuschrauben
- Abnehmbares Sieb für einfache Reinigung
- Die leitfähige Version von MARCO V2.0 ist schwarz, farblich unterschiedlich zur nicht leitenden Version
Spezifikation
140 mm | |
HDPE, elektrostatisch leitfähig | |
Nicht autoklavierbar | |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | |
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Typ 1 |
300 mL | |
150 mm | |
Schwarz | |
S65. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
SCAT Europe Sicherheitsrichter mit Klappdeckel Marco
DateigrößeVersion: 727.8 kB
SCAT Europe Safety Funnel with hinged lid Marco
DateigrößeVersion: 726.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0 > Sicherheitstrichter V2.0; Gewindegröße (metrisch): S65; Lieferumfang: Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel; Produkttyp: Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Typ 1; Material: HDPE, leitfähig; Durchmesser (metrisch) Oberseite: 140 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur