Learn More
Notrax Marble Sof-Tyle™ Marbleized Rubber Anti-Fatigue Mat
Heavy duty anti-fatigue mat with a smooth rubber surface with marbleized pattern laminated with UniFusion™ technology and RedStop™ slip-resistant backing. Combines style with exceptional comfort and durability. Ideal for commercial, laboratory, and tertiary environments.
127.00 € - 335.00 €
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17732158
|
Notrax
470S2436GY |
91 cm | 60 cm |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17742158
|
Notrax
470S3660GY |
150 cm | 91 cm |
335.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17702158
|
Notrax
470C0024GY |
2286 cm | 60 cm | N/A | ||||||
17712158
|
Notrax
470C0036GY |
2286 cm | 91 cm | N/A | ||||||
17722158
|
Notrax
470C0048GY/4X12 |
2286 cm | 122 cm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Smooth rubber top surface embedded with a marbleized pattern
- Rubber naturally provides traction to resist slips and falls
- Long wearing top surface laminated on to a resilient microcellular vinyl base for maximum durability coupled with fatigue relief
- Resistant to most industrial fluids and chemicals
- Featured with RedStop™ slip resistant backing to prevent mats from shifting
- Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
- UniFusion™ technology, engineered to resist in the harshest work environments
Spezifikation
Grau | |
PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Marble Sof-Tyle™ Marbleized Rubber Anti-Fatigue Mat