Learn More
Notrax Marble Sof-Tyle™ Marbleized Rubber Anti-Fatigue Mat
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Glatte Gummioberfläche, umgeben von einer marmorierten Struktur
- Der Gummi sorgt auf natürliche Weise für Traktion, um ein Ausrutschen und Stürzen zu vermeiden
- Langlebige Oberfläche, laminiert auf eine widerstandsfähige Basis aus mikrozellulärem Vinyl, für maximale Haltbarkeit bei gleichzeitiger Entlastung
- Beständig gegen die meisten Industrieflüssigkeiten und Chemikalien
- Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
- Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
- UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 2286 x 91 cm |
| Farbe | Grau |
| Länge (angloamerikanisch) | 75 ft. |
| Länge (metrisch) | 2286 cm |
| Material | PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis |
| Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
| Breite (metrisch) | 91 cm |