Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Bördelzangen, Entbördelzangen und Entdeckelungszangen
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelungen oder entfernen Sie Versiegelungen mit minimalem Risiko von Beschädigung.
Marke:  Thermo Scientific™ CR-20C
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13488988
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelränder oder entfernen Sie Verschlüsse mit minimalem Risiko von Beschädigungen mit manuellen Thermo Scientific™ Bördelzangen, Entbördelzangen und Entdeckelungszangen, die auch für National oder Chromacol Fläschchen geeignet sind.
Handbördelzange
Leichte Präzisionsbördelzangen zum Aufbringen von Verschlüssen auf Chromatographie- und Serumfläschchen. Für standardmäßige Aluminiumverschlüsse oder Flip-Off-Verschlüsse.
  • Werkseitig auf das ordnungsgemäße Bördeln von Verschlüssen mit Standarddicke eingestellt
  • Dank der justierbaren Stellschraube am Griff können Verschlüsse mit einem Septum unterschiedlicher Dicke aufgebördelt werden
Handentbördelzange
Geschmiedete Zange, mit geeigneter Grifffläche zum Entfernen der aufgeführten Verschlussgrößen.
  • Zange einfach an der Verschlussoberseite ansetzen und zum Entfernen des Verschlusses drücken und nach oben ziehen
Hand-Entdeckelungszange
Entdeckelungskopf direkt auf dem Verschluss platzieren und zusammendrücken.
  • Minimiert Schäden am Rand von Chromatographie- und Serumfläschchen
  • Entfernt standardmäßige Aluminium- sowie zahlreiche Stahlverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handbördelzange, Standard
Handbördelwerkzeug
20 mm
Chromacol
Je 1
20-mm-Standardverschluss, National Fläschchen, Chromacol Fläschchen
Industrielle Chromatographie
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Manuelle Bördelzangen, Entbördelzangen und Entdeckelungszangen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.