Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Bördelzangen, Entbördelzangen und Entdeckelungszangen
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelungen oder entfernen Sie Versiegelungen mit minimalem Risiko von Beschädigung.
Marke: Thermo Scientific™ C4020-100F
Beschreibung
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelränder oder entfernen Sie Verschlüsse mit minimalem Risiko von Beschädigungen mit manuellen Thermo Scientific™ Bördelzangen, Entbördelzangen und Entdeckelungszangen, die auch für National oder Chromacol Fläschchen geeignet sind.
Manuelle BördelzangeLeichte Präzisionsbördelzangen zum Aufbringen von Verschlüssen auf Chromatographie- oder Serumfläschchen. Für standardmäßige Aluminiumdichtungen oder Flip-Off-Dichtungen
- Werkseitig auf das ordnungsgemäße Bördeln von Verschlüssen mit Standarddicke eingestellt
- Der Griff besitzt eine justierbare Stellschraube, sodass Verschlüsse mit Septum unterschiedlicher Dicke aufgebördelt werden können
Geschmiedete Zange, mit angepasster Grifffläche zum Entfernen der aufgeführten Verschlussgrößen.
- Zange einfach an der Verschlussoberseite ansetzen und zum Entfernen des Verschlusses drücken und nach oben ziehen
Entbördelkopf einfach an der Verschlussoberseite ansetzen und drücken.
- Minimiert Schäden am Rand von Chromatographie- oder Serumfläschchen
- Entfernt standardmäßige Aluminiumdichtungen sowie viele Stahldichtungen
Spezifikation
Handbördelzange, Flip-Off | |
20 mm | |
National |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.